Merck
AMBH9884D65D
Ambeed, Inc.
7-Iodopyrido[2,3-b]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.03
MDL番号:
Iupac Name
7-iodopyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4IN3/c8-5-3-6-7(11-4-5)10-2-1-9-6/h1-4H
InChI Key
FYCNIEVXOCZGKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1120214-98-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)