Merck
AMBH9884D65C
Ambeed, Inc.
3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.32
MDL番号:
Iupac Name
3-[(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2Si/c1-13(2,3)8-6-9-5-4-7-12-10(9)11/h4-5,7H,1-3H3,(H2,11,12)
InChI Key
NQFUWBHNWQMINC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936342-23-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)