Merck
AMBH9884D5B6
Ambeed, Inc.
1-Acetylpiperidine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
1-acetyl-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)
InChI Key
NWZYRRPOEASODK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/530120-27-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/530120-27-5.html