Merck
AMBH9884D5AC
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-(methylsulfonyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.1
MDL番号:
Iupac Name
1-iodo-4-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7IO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
MPWOAZOKZVMNFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64984-08-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)