Merck
AMBH9884D539
Ambeed, Inc.
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.42
MDL番号:
Iupac Name
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C15H24O3S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3,(H,16,17,18)
InChI Key
YHGKEORTCHVBQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63877-57-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/63877-57-6.html