Merck
AMBH9884D526
Ambeed, Inc.
8-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-5-11-4-2-3-7(9)8(11)10-6/h2-5H,1H3
InChI Key
JJTBVBQXNUXOMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1194374-75-8.html
Synonym
8-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1194374-75-8.html