Merck
AMBH9884D4C8
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.23
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-6-amine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-2-1-6-3-4-12(10,11)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,9H2
InChI Key
NDCJFBRTZJCWDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20503-39-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)