Merck
AMBH9884D3F9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3/c1-4-5(2)12-8-6(4)7(9)10-3-11-8/h3H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI Key
NVVPXBSOUBMECG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82703-38-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82703-38-6.html