Merck
AMBH9884CEB8
Ambeed, Inc.
[1,3]Dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-d]thiazol-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.21
MDL番号:
Iupac Name
[1,3]dioxolo[4,5-f][1,3]benzothiazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H6N2O2S/c9-8-10-4-1-5-6(12-3-11-5)2-7(4)13-8/h1-2H,3H2,(H2,9,10)
InChI Key
GAIRHYOGMGDIGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50850-94-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)