Merck
AMBH9884CE9A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-5(2)9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
YCYQXJZURFKNLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87326-25-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/87326-25-8.html