Merck
AMBH9884CE5C
Ambeed, Inc.
N-(1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxy-1,1-dimethylethylformamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-5(2,3-7)6-4-8/h4,7H,3H2,1-2H3,(H,6,8)
InChI Key
DLFOIXQOODRPPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/682-85-9.html
Synonym
N-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)formamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)