Merck
AMBH9884CDAF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.46
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(2-3)10(13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
BLINULPTLDKOLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60541-88-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)