Merck
AMBH9884CD22
Ambeed, Inc.
2,3,4-Trifluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.11
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4-trifluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2H,(H2,11,12)
InChI Key
XGOGYOBKQVLGAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207919-09-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)