Merck
AMBH9884CCEB
Ambeed, Inc.
(3,3-Difluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.62
MDL番号:
Iupac Name
(3,3-difluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)4-9-2-1-5(6)3-10;/h5,9-10H,1-4H2;1H
InChI Key
IWIOBEMDKUELNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1783945-29-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)