Merck
AMBH9884CC8F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-N-cyclopropyl-5-methylpyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-N-cyclopropyl-5-methyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3/c1-5-4-10-8(12-7(5)9)11-6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
LNOOZMFJBNCHFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289385-24-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)