Merck
AMBH9884CC88
Ambeed, Inc.
1-(Cyanomethyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
99.09
MDL番号:
Iupac Name
N-(cyanomethyl)urea
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c4-1-2-6-3(5)7/h2H2,(H3,5,6,7)
InChI Key
OYJHKYGWYYYRBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5962-07-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)