Merck
AMBH9884CC82
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl(phenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
InChI Key
UCRSQPUGEDLYSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23459-38-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)