Merck
AMBH9884CC0E
Ambeed, Inc.
4-Hydroxybut-2-ynoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
100.07
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxy-2-butynoic acid
Inchi Code
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,3H2,(H,6,7)
InChI Key
QVYMWMSAXULCMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7218-52-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)