Merck
AMBH9884CBE5
Ambeed, Inc.
3-Borono-4,5-dichlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.83
MDL番号:
Iupac Name
3-borono-4,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O4/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChI Key
VREJPHQQCLSVOL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2377608-98-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)