Merck
AMBH9884CBD0
Ambeed, Inc.
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromofuro[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-5-4-10-6-2-1-3-9-7(5)6/h1-4H
InChI Key
KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92404-63-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)