Merck
AMBH9884CBA2
Ambeed, Inc.
Di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
387.27
MDL番号:
Iupac Name
di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O4/c1-15(2,3)22-13(20)18-11-8-7-10(17)9-12(11)19-14(21)23-16(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI Key
LJKCSTXFYRULGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/471239-60-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/471239-60-8.html