Merck
AMBH9884CB30
Ambeed, Inc.
2-Bromo-7,7-dimethyl-5-phenyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
438.37
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-7,7-dimethyl-5-phenyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole
Inchi Code
1S/C27H20BrN/c1-27(2)23-11-7-6-10-19(23)20-15-22-21-14-17(28)12-13-25(21)29(26(22)16-24(20)27)18-8-4-3-5-9-18/h3-16H,1-2H3
InChI Key
NCEDTMHPBMLCOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257220-44-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)