Merck
AMBH9884CA96
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.06
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-7-10-2-3-12(7)4-5(9)11-6/h2-4H,1H3
InChI Key
MDEIINGCHGEFBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379297-22-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379297-22-9.html