Merck
AMBH9884CA7B
Ambeed, Inc.
(3,4-Difluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.91
MDL番号:
Iupac Name
3,4-difluoro-5-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BF2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(10)6(4)9/h1-2,10-12H
InChI Key
MSOVFNUAYVHDBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379466-84-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379466-84-8.html