Merck
AMBH9884CA47
Ambeed, Inc.
(3-(tert-Butoxy)pyridin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.25
MDL番号:
Iupac Name
(3-(tert-butoxy)pyridin-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-10(2,3)13-9-7-12-5-4-8(9)6-11/h4-5,7H,6,11H2,1-3H3
InChI Key
SYXLDTFPGQFDRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1500377-36-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1500377-36-5.html