Merck
AMBH9884CA03
Ambeed, Inc.
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.41
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BNO3.ClH/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10;/h2-4,9-10H,1H3;1H
InChI Key
JLONCHBPEIKTEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874959-97-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)