Merck
AMBH9884C9E2
Ambeed, Inc.
(2-Butoxy-5-chlorophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.48
MDL番号:
Iupac Name
2-butoxy-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/352534-88-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/352534-88-4.html