Merck
AMBH9884C996
Ambeed, Inc.
(3-(2-Methoxy-2-oxoethoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.99
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methoxy-2-oxoethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-9(11)6-15-8-4-2-3-7(5-8)10(12)13/h2-5,12-13H,6H2,1H3
InChI Key
VSRAAFKSKNZJMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-55-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)