Merck
AMBH9884C90D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yloxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.12
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzoate
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O3/c1-17-11(16)9-4-2-3-5-10(9)18-12-14-6-8(13)7-15-12/h2-7H,1H3
InChI Key
WWAVMSQVOMOCQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086397-52-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1086397-52-5.html