Merck
AMBH9884C8DC
Ambeed, Inc.
Methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-14-9-7(10(13)15-2)4-3-6-5-11-12-8(6)9/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
ADXWDBXTKSICGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/907190-29-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/907190-29-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)