Merck
AMBH9884C8C9
Ambeed, Inc.
2-Methoxyquinolin-6-ylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.01
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-6-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO3/c1-15-10-5-2-7-6-8(11(13)14)3-4-9(7)12-10/h2-6,13-14H,1H3
InChI Key
JAHPYOBVPRULLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1191061-58-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)