Merck
AMBH9884C869
Ambeed, Inc.
(4-Aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
Iupac Name
(4-aminobicyclo[2.2.2]oct-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H17NO/c10-9-4-1-8(7-11,2-5-9)3-6-9/h11H,1-7,10H2
InChI Key
WMDXCIXGFGTWHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105176-66-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105176-66-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)