Merck
AMBH9884C76D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-isobutylthiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.3
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-isobutyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-4-13-10(12)8-6-14-9(11-8)5-7(2)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DIJHMSPHFZFWJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882305-14-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/882305-14-8.html