Merck
AMBH9884C726
Ambeed, Inc.
2,9-Diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.7
MDL番号:
Iupac Name
2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O.ClH/c12-8-9(2-1-5-11-8)3-6-10-7-4-9;/h10H,1-7H2,(H,11,12);1H
InChI Key
SYMGZOBPONIUTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187173-73-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1187173-73-4.html