Merck
AMBH9884C6E3
Ambeed, Inc.
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.36
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BClF3NO2/c8-5-2-3(7(13)14)1-4(12-5)6(9,10)11/h1-2,13-14H
InChI Key
LVJRNQWDVNYDOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1446486-10-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)