Merck
AMBH9884C6DA
Ambeed, Inc.
tert-butyl4-(2-ethoxy-1,1-difluoro-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-ethoxy-1,1-difluoro-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23F2NO4/c1-5-20-11(18)14(15,16)10-6-8-17(9-7-10)12(19)21-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
MDXADWMRPONPFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1258639-00-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)