Merck
AMBH9884C595
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-(4-Aminophenyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.38
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-4-5-13(11-18)12-6-8-14(17)9-7-12/h6-9,13H,4-5,10-11,17H2,1-3H3
InChI Key
SWUANUQBXJNXGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875798-79-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)