Merck
AMBH9884C549
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-7-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c11-9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
InChI Key
ZVQYIOOMWIVFQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66393-01-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)