Merck
AMBH9884C544
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-7-3-2-6(10)5(4-11)8(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
KJXBFVPVUAXWKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154650-22-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)