Merck
AMBH9884C532
Ambeed, Inc.
2-Cyano-3-phenylpropionic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
2-cyano-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6H2,(H,12,13)
InChI Key
VKFDROJPHCZDTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5331-42-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)