Merck
AMBH9884C4F5
Ambeed, Inc.
H-DL-Phe(2-I)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.09
MDL番号:
Iupac Name
2-iodophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI Key
BKXVGLPBXYBDDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1986-86-3.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)