Merck
AMBH9884C360
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Inchi Code
1S/C11H13N/c1-2-4-9(5-3-1)11-6-10(11)7-12-8-11/h1-5,10,12H,6-8H2
InChI Key
HYXPTPHIWQWOQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67644-21-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67644-21-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)