Merck
AMBH9884C2E5
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-formylnicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.57
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-4-formylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-4(3-10)5(2-9-6)7(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
WFHBMNIKNOOHOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1031433-06-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)