Merck
AMBH9884C20A
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-4-(methylsulfonyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.16
MDL番号:
Iupac Name
2-[3-fluoro-4-(methylsulfonyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H18BFO4S/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-7-11(10(15)8-9)20(5,16)17/h6-8H,1-5H3
InChI Key
VRFPWIWPAXETRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/648904-85-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/648904-85-2.html