Merck
AMBH9884C205
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.45
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
HGPFOMWNRNCDMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417567-41-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1417567-41-9.html