Merck
AMBH9884C1E6
Ambeed, Inc.
3-Nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.14
MDL番号:
Iupac Name
3-nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-4-9-5-2-1-3-8-7(5)6/h1-4,9H
InChI Key
FTRQCCAMRDXXGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23612-33-1.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)