Merck
AMBH9884C1DA
Ambeed, Inc.
Quinolin-8-ylmethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
8-quinolinylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7,11H2
InChI Key
OPCQDOJDTZBLEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15402-71-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)