Merck
AMBH9884C1C6
Ambeed, Inc.
Spiro[3.5]nonane-6,8-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
Iupac Name
spiro[3.5]nonane-6,8-dione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-7-4-8(11)6-9(5-7)2-1-3-9/h1-6H2
InChI Key
UIGXEVGBZZHZJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221342-48-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)