Merck
AMBH9884C111
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 9-bromononanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 9-bromononanoate
Inchi Code
1S/C13H25BrO2/c1-13(2,3)16-12(15)10-8-6-4-5-7-9-11-14/h4-11H2,1-3H3
InChI Key
HRLVMKFWHUUVAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135982-11-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/135982-11-5.html