Merck
AMBH9884C035
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-methoxy-4-methylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.97
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-2-methoxy-4-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO3/c1-5-3-4-6(9(11)12)8(13-2)7(5)10/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI Key
POJOYDYAJWEBMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1239591-04-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1239591-04-8.html